Learn More
Staurosporine, Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantità:
1 mg
100 μg
500 μg
Imballaggio:
Poly Micro Tube
Descrizione
Staurosporine is a potent protein kinase inhibitor useful for studies on protein phosphorylation in the regulation of cellular functions.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Staurosporine |
Nota nome | From Streptomyces sp. |
Punto di fusione | 270°C |
Colore | White |
Intervallo percentuale saggio | > 98.0 % |
Imballaggio | Poly Micro Tube |
Quantità | 500 μg |
Indice di Merck | 15, 8928 |
Solventi residui | Pass Test |
Peso formulazione | 466.5 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Staurosporine
- Attenzione
- cancerogenicità Categoria 2
- H351-Sospettato di provocare il cancro.