Learn More
CPC™ Corpi portagomma in linea e con montaggio a pannello a sgancio rapido per volumi standard
For use in laboratory equipment, medical and surgical instrumentation, water transfer, air systems and other applications
27.35€ - 30.55€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Materiale | Overall Length (Metric) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Materiale | Overall Length (Metric) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11898103
|
CPC™
06364-25 |
6.4mm | Polypropylene | 47.2 mm |
30.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11969365
|
CPC™
06364-70 |
9.5mm | Polipropilene | 49.7 mm | N/A | ||||
Descrizione
La portata del corpo e dell'inserto devono corrispondere, ma le dimensioni del diametro interno dei tubi possono essere diverse.
Specifica
120 psi |