Learn More
CPC™ Corpi portagomma in linea e con montaggio a pannello a sgancio rapido per volumi standard
For use in laboratory equipment, medical and surgical instrumentation, water transfer, air systems and other applications
Marca:  CPC™ 06364-25
Codice prodotto. 11898103
  • 30.55€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Body and insert flow sizes must match, but tubing I.D. sizes can be different.
Specifica
Specifica
0.25 in.
1.86 in.
6.4mm
0°C
0.89 in.
Almond
160°F
Hose Barb Valved In-line Coupling Body
Polypropylene
47.2 mm
32°F
22.6 mm
Shut-off valves
120 psi
71°C