Learn More
RETSCH Stainless Steel Sieve Insert For Cyclone Mill Twister
128.00€
Specifica
Quantità | 1Each |
---|---|
Tipo | Sieve Insert |
Materiale | Stainless Steel |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Cyclone Mill Twister |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
14861621
|
RETSCH
03.647.0366 |
500 μm |
128.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
14881621
|
RETSCH
03.647.0367 |
800 μm |
128.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
14871621
|
RETSCH
03.647.0368 |
1 mm |
128.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
14891621
|
RETSCH
03.647.0369 |
2 mm |
128.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Specifica
1Each | |
Sieve Insert | |
Stainless Steel | |
Cyclone Mill Twister |