Learn More
RETSCH Stainless Steel Sieve Insert For Cyclone Mill Twister
Marca:  RETSCH 03.647.0367
Codice prodotto. 14881621
  • 128.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 19-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
1Each
Sieve Insert
Cyclone Mill Twister
800 μm
Stainless Steel