Learn More
De Buyer™ Stainless Steel Measuring Jug
Grasp the multiple point welded stainless steel handle to pour accurate measurements using the De Buyer™ Stainless Steel Measuring Jug.
51.00€ - 130.00€
Specifica
Stile della base | Wide Base |
---|---|
Materiale | Stainless Steel |
Finitura | Pouring Rim |
Include | With Handle and Foot |
Graduated | Sì |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11900615
|
De Buyer™
3565.05N |
500 mL |
51.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11910615
|
De Buyer™
3565.10N |
1000 ml |
77.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11930615
|
De Buyer™
3565.20N |
2000 ml |
130.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Graduation every 100mL
- Pouring rim
- Wide base for greater stability
- Durable and resistant to deformation
- Hygienic and easy to clean
- Dishwasher safe
Specifica
Wide Base | |
Pouring Rim | |
Sì |
Stainless Steel | |
With Handle and Foot | |
Large Foot |