Learn More
De Buyer™ Stainless Steel Measuring Jug
Grasp the multiple point welded stainless steel handle to pour accurate measurements using the De Buyer™ Stainless Steel Measuring Jug.
Marca:  De Buyer™ 3565.05N
Codice prodotto. 11900615
  • 51.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 10-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Graduation every 100mL
  • Pouring rim
  • Wide base for greater stability
  • Durable and resistant to deformation
  • Hygienic and easy to clean
  • Dishwasher safe
Specifica
Specifica
Wide Base
Stainless Steel
105 mm
500 mL
Pouring Rim
With Handle and Foot
Large Foot
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
De Buyer™ Stainless Steel Measuring Jug > Capacity: 500mL; Height: 105mm