Learn More
Cole-Parmer™ Contenitore con coperchio in acciaio inox
Use these versatile containers for a variety of applications. Stainless Steel Covered Containers are ideal for general storage. Keep dirt and other contaminants out with included lid.
125.00€ - 200.00€
Specifica
Materiale | Acciaio inox |
---|---|
Temperatura (sistema metrico) operativa max | 426.7 °C |
Tipo | Contenitore coperto |
Sterilità | Sterile |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11707984
|
Cole-Parmer™
07250-00 |
480 ml |
125.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11727984
|
Cole-Parmer™
07252-00 |
2000 ml |
164.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11748104
|
Cole-Parmer™
07254-00 |
4000 mL |
171.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11742315
|
Cole-Parmer™
07256-00 |
6000 mL | |||||||
11752315
|
Cole-Parmer™
07258-00 |
7400 mL | |||||||
Descrizione
- Made of medium gauge 304 Stainless Steel
- Non-corrosive
- Easy to clean
- Lid included
- Withstand temperatures to 650°F (182°C)
Specifica
Acciaio inox | |
426.7 °C | |
Contenitore coperto | |
Sterile |