Learn More
Cole-Parmer™ Contenitore con coperchio in acciaio inox
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
480 ml
2000 ml
4000 mL
6000 mL
7400 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Made of medium gauge 304 Stainless Steel
- Non-corrosive
- Easy to clean
- Lid included
- Withstand temperatures to 650°F (182°C)
Specifica
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 203mm |
Capacità (sistema metrico) | 7400 mL |
Materiale | Stainless Steel |
Altezza (sistema metrico) | 238mm |
Temperatura (sistema metrico) operativa max | 182°C |
Tipo | Container |
Sterilità | Sterile |