Learn More
Tenak™ Rack classico in acciaio inox
Store standard sized cryoboxes in liquid nitrogen freezers using the Tenak™ Stainless Steel Classic Rack. The low-weight classic rack comes with a locking rod to keep boxes in place.
83.35€ - 89.50€
Specifica
Product Type | Classic Rack |
---|---|
Include | Locking Rod |
Divisori a celle | Yes |
Materiale | Stainless Steel |
Da utilizzare con (applicazione) | Secure the Cryoboxes |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15210514
|
Tenak™
TE21478 |
13 | For Box Height: 50 mm |
89.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11507254
|
Tenak™
TE21456 |
12 | For Box Height: 50 mm |
89.50€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11527244
|
Tenak™
TE21441 |
9 | For Box Height: 50 mm |
83.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15290504
|
Tenak™
TE21474 |
6 | For Box Height: 100 mm |
88.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11587244
|
Tenak™
TE21454 |
11 | For Box Height: 50 mm |
85.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11577254
|
Tenak™
TE21466 |
8 | For Box Height: 75 mm |
89.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15220464
|
Tenak™
TE21452 |
10 | For Box Height: 50 mm |
84.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Fits standard sized boxes with 9x9 and 10x10 cell dividers
- Max. footprint of 134x134 mm
Specifica
Classic Rack | |
Yes | |
Secure the Cryoboxes | |
1 Pack | |
140 mm |
Locking Rod | |
Stainless Steel | |
Cryogenic freezer | |
1 Pack | |
140 mm |