Learn More
Tenak™ Rack classico in acciaio inox
Store standard sized cryoboxes in liquid nitrogen freezers using the Tenak™ Stainless Steel Classic Rack. The low-weight classic rack comes with a locking rod to keep boxes in place.
Marca:  Tenak™ TE21441
Codice prodotto. 11527244
  • 83.35€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Fits standard sized boxes with 9x9 and 10x10 cell dividers
  • Max. footprint of 134x134 mm
  • Rack for 50mm box height
Specifica
Specifica
Yes
Classic Rack
Stainless Steel
Secure the Cryoboxes
1 Pack
For Box Height: 50 mm
500 mm
Locking Rod
9
9
Cryogenic freezer
1 Pack
140 mm
140 mm