Learn More
Bel-Art™ Piastre deep-well a 96 pozzetti SP Scienceware™
Capacità estesa per pipettaggio multicanale
267.12€ - 319.30€
Specifica
Codice a barre | No Barcode |
---|---|
Formato | Standard |
Matrice | 8 x 12 |
Autoclavabile | Sì |
Colore | Natural |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10218900
|
Bel-Art™
F37860-0001 |
Sterile; 96 Deep-Well Plates |
319.30€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 24-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10885980
|
Bel-Art™
F37860-0000 |
Piastra Deep-Well, non sterile |
267.12€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 16-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Offre il volume di esercizio delle provette per coltura e la comodità di una piastra a 96 pozzetti.
- Da utilizzare per processi e operazioni differenti quali sequenziamento, precipitazioni e diluizione
- Compatibile con attività di congelamento o conservazione dei campioni
- Ideale per le procedure di pipettaggio manuale con pipette multicanale da 8 e 12
- Compatibile con gli elaboratori di campionamento robotici e sistemi automatizzati per la manipolazione dei liquidi; inclusi Zymark™, Tecan™, Hamilton Scientific™, Rasys™ e Beckman™;
- Bordi laterali di carico necessari per il caricamento laterale nei sistemi Beckman Biomek
- Le piastre sono stampate in polipropilene autoclavabile
- Ciascun pozzetto da 2 ml è dotato di un fondo arrotondato per facilitare il recupero dei campioni; con identificazione alfanumerica
- Autoclavabile a vapore a 121 °C (250 °F)
- Dimensioni: 5 x 3.37 x 1.62 A poll.
- Un coperchio a pressione in polipropilene (PP) opzionale appositamente progettato, separa ciascun pozzetto tramite un anello di tenuta per ridurre l'evaporazione e consente di impilare le piastre in modo sicuro e stabile
- I coperchi sono stati realizzati per essere inseriti in una sola direzione
Order Info
Confezionati singolarmente e disponibili sterili o non sterili
Specifica
No Barcode | |
8 x 12 | |
Natural | |
96 | |
Utilizzata per diversi processi e operazioni quali sequenziamento, precipitazioni e diluizione |
Standard | |
Sì | |
Polipropilene | |
Non trattata |