Learn More
Bel-Art™ Piastre deep-well a 96 pozzetti SP Scienceware™
Capacità estesa per pipettaggio multicanale
Marca:  Bel-Art™ F37860-0001
303.34 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24288" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10218900
  • 319.30€ / pezzi 24
Spedizione stimata: 24-06-2025
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Offre il volume di esercizio delle provette per coltura e la comodità di una piastra a 96 pozzetti.
  • Da utilizzare per processi e operazioni differenti quali sequenziamento, precipitazioni e diluizione
  • Compatibile con attività di congelamento o conservazione dei campioni
  • Ideale per le procedure di pipettaggio manuale con pipette multicanale da 8 e 12
  • Compatibile con gli elaboratori di campionamento robotici e sistemi automatizzati per la manipolazione dei liquidi; inclusi Zymark™, Tecan™, Hamilton Scientific™, Rasys™ e Beckman™;
  • Bordi laterali di carico necessari per il caricamento laterale nei sistemi Beckman Biomek
  • Le piastre sono stampate in polipropilene autoclavabile
  • Ciascun pozzetto da 2 ml è dotato di un fondo arrotondato per facilitare il recupero dei campioni; con identificazione alfanumerica
  • Autoclavabile a vapore a 121 °C (250 °F)
  • Dimensioni: 5 x 3.37 x 1.62 A poll.
  • Un coperchio a pressione in polipropilene (PP) opzionale appositamente progettato, separa ciascun pozzetto tramite un anello di tenuta per ridurre l'evaporazione e consente di impilare le piastre in modo sicuro e stabile
  • I coperchi sono stati realizzati per essere inseriti in una sola direzione
Order Info
Confezionati singolarmente e disponibili sterili o non sterili
Specifica
Specifica
No Barcode
8 x 12
Natural
Polipropilene
96
Non trattata
Utilizzata per diversi processi e operazioni quali sequenziamento, precipitazioni e diluizione
Standard
Sterile; 96 Deep-Well Plates
2 mL
Sterili
Round Bottom (U-well)