Learn More
Sodium Sulfide Hydrate, Honeywell™
for gravimetric analysis
30.37€ - 88.92€
Identificatori chimici
CAS 27610-45-3
Formula molecolare Na2S
Molecular Weight (g/mol) 78.04
Numero MDL MFCD00149183
InChI Key GRVFOGOEDUUMBP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 45051681
SMILES [Na+].[Na+].[S--]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
15691440
Vedere i documenti
Honeywell Research Chemicals
14738-250G
250 g Glass Bottle Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15681440
Vedere i documenti
Honeywell Research Chemicals
14738-1KG
1 kg Glass Bottle Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
    solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
    Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
Specifica
Identificatori chimici
27610-45-3
78.04
GRVFOGOEDUUMBP-UHFFFAOYSA-N
[Na+].[Na+].[S--]
Na2S
MFCD00149183
45051681
Specifica
Sodium Sulfide Hydrate
Colorless
MFCD00149183
GRVFOGOEDUUMBP-UHFFFAOYSA-N
disodium;sulfanide;hydrate
45051681
59 to 65%
27610-45-3
Na2S
UN1849
[Na+].[Na+].[S--]
78.04
78.04g/mol (anhydrous basis)
Flakes
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
P273-P280-P301 + P310-P305 + P351 + P338-P310
H290-H301-H314-H400
missing translation for 'dotInformation' : 8/PGII
missing translation for 'einecsNumber' : 215-211-5
missing translation for 'rtecsNumber' : WE1905000