Learn More
Sodium Sulfide Hydrate, Honeywell™
Codice prodotto. 15691440 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
for gravimetric analysis
  • Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
    solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
    Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 27610-45-3
Formula molecolare Na2S
Molecular Weight (g/mol) 78.04
Numero MDL MFCD00149183
InChI Key GRVFOGOEDUUMBP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 45051681
SMILES [Na+].[Na+].[S--]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Sulfide Hydrate
Colore Colorless
Quantità 250 g
Numero UN UN1849
IUPAC Name disodium;sulfanide;hydrate
Peso formulazione 78.04g/mol (anhydrous basis)
Percent Purity 59 to 65%
Imballaggio Glass Bottle
Aspetto Flakes