Learn More
Sodium Phosphate, Dibasic, Anhydrous, Powder, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
Reagenti a elevata purezza testati per l'utilizzo in applicazioni di biotecnologia, quali l'elettroforesi e la cromatografia liquida.
213.00€ - 814.00€
Identificatori chimici
CAS 7558-79-4
Formula molecolare HNa2O4P
Molecular Weight (g/mol) 141.96
Numero MDL MFCD00003496
InChI Key BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
IUPAC Name disodio; idrogenofosfato
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
13285423
Vedere i documenti
Avantor J.T.Baker
4062-01
500 g Flacone in polietilene
213.00€
500g
15326175
Vedere i documenti
Avantor J.T.Baker
4062-05
2.5 kg Flacone in polietilene
814.00€
2.50kg
Descrizione
Descrizione
    Per applicazioni di cromatografia e biologia molecolare
Specifica
Identificatori chimici
7558-79-4
141.96
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
24203
disodio; idrogenofosfato
HNa2O4P
MFCD00003496
disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
CHEBI:34683
[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifica
Sodium Phosphate
7558-79-4
HNa2O4P
disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
141.96
CHEBI:34683
Ultrapure Bioreagent
Dibasic, Anhydrous
Powder
MFCD00003496
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
disodio; idrogenofosfato
24203
141.96
1 l = 2.07 kg