Learn More
Sodium Phosphate, Dibasic, Anhydrous, Powder, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15326175
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Reagenti a elevata purezza testati per l'utilizzo in applicazioni di biotecnologia, quali l'elettroforesi e la cromatografia liquida.
    For Liquid Chromatography and Molecular Biology applications
Identificatori chimici
CAS 7558-79-4
Formula molecolare HNa2O4P
Molecular Weight (g/mol) 141.96
Numero MDL MFCD00003496
InChI Key BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
IUPAC Name disodio; idrogenofosfato
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Phosphate
Nota nome Dibasic, Anhydrous
Forma fisica Powder
Quantità 2.5 kg
Peso formulazione 141.96
Grado Ultrapure Bioreagent
Imballaggio Flacone in polietilene
Gravità specifica 1L = 2.07kg