Learn More
Sodium perchlorate, ACS reagent, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
49.34€ - 486.42€
Identificatori chimici
CAS | 7601-89-0 |
---|---|
Formula molecolare | ClNaO4 |
Molecular Weight (g/mol) | 122.44 |
InChI Key | BAZAXWOYCMUHIX-UHFFFAOYSA-M |
Sinonimo | sodium perchlorate, perchloric acid, sodium salt, natriumperchlorat, perchlorate de sodium, natriumperchloraat dutch, natriumperchlorat german, unii-97f4mty3va, cpl 46, perchlorate de sodium french, sodio perclorato di italian |
PubChem CID | 522606 |
IUPAC Name | sodium;perchlorate |
SMILES | [O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12655087
|
Thermo Scientific Acros
447421000 |
100 g | Flacone in plastica |
49.34€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12675087
|
Thermo Scientific Acros
447425000 |
500 g | Flacone in plastica |
145.73€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12652916
|
Thermo Scientific Acros
447420025 |
2.5 kg | Flacone in plastica |
486.42€
2.50kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7601-89-0 | |
122.44 | |
sodium perchlorate, perchloric acid, sodium salt, natriumperchlorat, perchlorate de sodium, natriumperchloraat dutch, natriumperchlorat german, unii-97f4mty3va, cpl 46, perchlorate de sodium french, sodio perclorato di italian | |
sodium;perchlorate |
ClNaO4 | |
BAZAXWOYCMUHIX-UHFFFAOYSA-M | |
522606 | |
[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+] |
Specifica
Sodium perchlorate | |
7601-89-0 | |
NaClO4 | |
sodium perchlorate, perchloric acid, sodium salt, natriumperchlorat, perchlorate de sodium, natriumperchloraat dutch, natriumperchlorat german, unii-97f4mty3va, cpl 46, perchlorate de sodium french, sodio perclorato di italian | |
BAZAXWOYCMUHIX-UHFFFAOYSA-M | |
sodium;perchlorate | |
522606 | |
Reagente ACS |
482.0°C | |
ClNaO4 | |
15,8784 | |
Solubility in water: 209 g/100mL (15°C). Other solubilities: 170 g/100mL water (0°C), 300 g/100mL water (80°C), soluble in alcohol | |
[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+] | |
122.44 | |
122.44 |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
May cause fire or explosion; strong oxidizer.
Harmful if swallowed.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Take any precaution to avoid mixing with combustibles.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-511-9
- Sodium perchlorate
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Solido comburente Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.