Learn More
Sodium perchlorate, ACS reagent, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 12652916
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 7601-89-0 | ClNaO4 | 122.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7601-89-0
Formula molecolare ClNaO4
Molecular Weight (g/mol) 122.44
InChI Key BAZAXWOYCMUHIX-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium perchlorate, perchloric acid, sodium salt, natriumperchlorat, perchlorate de sodium, natriumperchloraat dutch, natriumperchlorat german, unii-97f4mty3va, cpl 46, perchlorate de sodium french, sodio perclorato di italian
PubChem CID 522606
IUPAC Name sodium;perchlorate
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium perchlorate
Punto di fusione 482.0°C
Quantità 2.5 kg
Formula lineare NaClO4
Indice di Merck 15,8784
Informazioni di solubilità Solubility in water: 209 g/100mL (15°C). Other solubilities: 170 g/100mL water (0°C), 300 g/100mL water (80°C), soluble in alcohol
Peso formulazione 122.44
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in plastica