Learn More
Sodium iodide, Honeywell Fluka™
ACS Reagent,≥99.5%
92.60€ - 4111.20€
Identificatori chimici
CAS | 7681-82-5 |
---|---|
Formula molecolare | INa |
Molecular Weight (g/mol) | 149.894 |
Numero MDL | MFCD00003532 |
InChI Key | FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M |
Sinonimo | sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech |
PubChem CID | 5238 |
ChEBI | CHEBI:33167 |
IUPAC Name | sodium;iodide |
SMILES | [Na+].[I-] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15695300
|
Honeywell-Fluka
383112-100G |
100 g |
92.60€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15625310
|
Honeywell-Fluka
383112-500G |
500 g |
332.96€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15615310
|
Honeywell-Fluka
383112-2.5KG |
2.5 kg |
1333.22€
2.50kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15605310
|
Honeywell-Fluka
383112-12KG |
12 kg |
4111.20€
12kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Identificatori chimici
7681-82-5 | |
149.894 | |
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M | |
5238 | |
sodium;iodide |
INa | |
MFCD00003532 | |
sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech | |
CHEBI:33167 | |
[Na+].[I-] |
Specifica
Sodium iodide | |
INa | |
MFCD00003532 | |
sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech | |
[Na+].[I-] | |
149.894 | |
CHEBI:33167 | |
≥99.5% |
7681-82-5 | |
NaI | |
UN3077 | |
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M | |
sodium;iodide | |
5238 | |
149.89g/mol | |
Vapor Density: >1 (vs air) |
Sicurezza e movimentazione
P273-P305 + P351 + P338
missing translation for 'rtecsNumber' : WB6475000
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Sodium iodide
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Sodium iodide