Learn More
Sodium iodide, Honeywell Fluka™ Codice prodotto.: 15615310
Sodium iodide, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15615310 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
2.5 kg, 2.50kg
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
12 kg
Dimensione della confezione:
100g
12kg
2.50kg
500g
Codice prodotto. 15615310
Marca: Honeywell-Fluka 3831122.5KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
ACS Reagent,≥99.5%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7681-82-5
Formula molecolare INa
Molecular Weight (g/mol) 149.894
Numero MDL MFCD00003532
InChI Key FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
PubChem CID 5238
ChEBI CHEBI:33167
IUPAC Name sodium;iodide
SMILES [Na+].[I-]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium iodide
Quantità 2.5 kg
Formula lineare NaI
Numero UN UN3077
Peso formulazione 149.89g/mol
Percent Purity ≥99.5%
Densità Vapor Density: >1 (vs air)
Titolo del prodotto
Sodium iodide, Honeywell Fluka™ >