Learn More
Sodium hydride, 60% dispersion in mineral oil, in soluble bags, Thermo Scientific Chemicals
35.76€ - 154.00€
Identificatori chimici
CAS 7646-69-7, 8042-47-5
Formula molecolare HNa
Molecular Weight (g/mol) 24
Numero MDL MFCD00003471
InChI Key BZKBCQXYZZXSCO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium hydride, sodiumhydride, sodium hydride nah, sodium hydride oil dispersion, sodium monohydride, sodium hydride nad, sodiumhydrid, natrium hydride, sodium hydrid
PubChem CID 24758
IUPAC Name sodio;idruro
SMILES [H-].[Na+]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10104210
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
189861000
100 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10646772
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
189862500
250 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10367270
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
189860010
1 kg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbente, reagente di riduzione
Specifica
Identificatori chimici
7646-69-7, 8042-47-5
24
BZKBCQXYZZXSCO-UHFFFAOYSA-N
24758
[H-].[Na+]
HNa
MFCD00003471
sodium hydride, sodiumhydride, sodium hydride nah, sodium hydride oil dispersion, sodium monohydride, sodium hydride nad, sodiumhydrid, natrium hydride, sodium hydrid
sodio;idruro
Specifica
Sodium hydride, 60% dispersion in mineral oil
7646-69-7, 8042-47-5
Polvere vischiosa
NaH
02,382; 01,1075; 04,452; 05,610; 06,541; 07,335; 08,458; 09,427; 11,486; 12,447; 14,288; 16,307
15, 8760
Solubility in water: reacts. Other solubilities: reacts with alcohols, soluble in molten sodium hydroxide, insoluble in cs2, ccl4, liquid nh3, benzene
[H-].[Na+]
24
24
1.2000g/mL
800.0°C
Da grigio a giallo
HNa
MFCD00003471
165°C
sodium hydride, sodiumhydride, sodium hydride nah, sodium hydride oil dispersion, sodium monohydride, sodium hydride nad, sodiumhydrid, natrium hydride, sodium hydrid
BZKBCQXYZZXSCO-UHFFFAOYSA-N
sodio;idruro
24758
57 to 63% (NaH)
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement:
In contact with water releases flammable gases which may ignite spontaneously.
GHS P Statement:
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Danger
Identificativo prodotto
  • Sodium hydride, 60% dispersion in mineral oil
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium hydride