Learn More
Sodium hydride, 60% dispersion in mineral oil, in soluble bags, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10367270
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbente, reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7646-69-7, 8042-47-5
Formula molecolare HNa
Molecular Weight (g/mol) 24
Numero MDL MFCD00003471
InChI Key BZKBCQXYZZXSCO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium hydride, sodiumhydride, sodium hydride nah, sodium hydride oil dispersion, sodium monohydride, sodium hydride nad, sodiumhydrid, natrium hydride, sodium hydrid
PubChem CID 24758
IUPAC Name sodio;idruro
SMILES [H-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium hydride, 60% dispersion in mineral oil
Punto di fusione 800.0°C
Colore Gray to Yellow
Forma fisica Tacky Powder
Quantità 1 kg
Formula lineare NaH
Fieser 02,382; 01,1075; 04,452; 05,610; 06,541; 07,335; 08,458; 09,427; 11,486; 12,447; 14,288; 16,307
Punto d'infiammabilità 165°C
Indice di Merck 15, 8760
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: reacts with alcohols, soluble in molten sodium hydroxide, insoluble in cs2, ccl4, liquid nh3, benzene
Peso formulazione 24
Percent Purity 57 to 63% (NaH)
Densità 1.2000g/mL