Learn More
Sodium hyaluronate, 95%
CAS: 9067-32-7 | (C14H20NO11Na)n | 417.30 g/mol
78.05€ - 518.00€
Identificatori chimici
CAS 9067-32-7
Formula molecolare (C14H20NO11Na)n
Molecular Weight (g/mol) 417.30
Numero MDL MFCD00875848
InChI Key YWIVKILSMZOHHF-QJZPQSOGSA-N
Sinonimo hyaluronate tetrasaccharide, d0e9sz, 6-3-acetamido-2-6-3-acetamido-2,5-dihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-4-yl oxy-2-carboxy-4,5-dihydroxyoxan-3-yl oxy-5-hydroxy-6-hydroxymethyl oxan-4-yl oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
IUPAC Name Sodium hyaluronate
SMILES CC(=O)NC1C(OC2C(O)C(O)C(O-*)OC2C(=O)O[Na])OC(CO)C(O)C1O-*
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10491281
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
251770010
1 g Bottiglia in vetro
78.05€
1g
10134623
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
251770050
5 g Bottiglia in vetro
235.00€
5g
11771371
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
251770250
25 g Bottiglia in vetro
518.00€
25g
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
9067-32-7
417.30
YWIVKILSMZOHHF-QJZPQSOGSA-N
Sodium hyaluronate
(C14H20NO11Na)n
MFCD00875848
hyaluronate tetrasaccharide, d0e9sz, 6-3-acetamido-2-6-3-acetamido-2,5-dihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-4-yl oxy-2-carboxy-4,5-dihydroxyoxan-3-yl oxy-5-hydroxy-6-hydroxymethyl oxan-4-yl oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
CC(=O)NC1C(OC2C(O)C(O)C(O-*)OC2C(=O)O[Na])OC(CO)C(O)C1O-*
Specifica
Sodium hyaluronate
White to Cream
10% max. (500mg, 105°C, 6 hrs)
94% min. (On dry substance)
(C14H20NO11Na)n
15,4796
Solubility in water: soluble.
CC(=O)NC1C(OC2C(O)C(O)C(O-*)OC2C(=O)O[Na])OC(CO)C(O)C1O-*
417.30
Powder
9067-32-7
6.0 to 8.0 (0.5% aq. soln.)
Authentic
(C14H20NO11Na)n
MFCD00875848
hyaluronate tetrasaccharide, d0e9sz, 6-3-acetamido-2-6-3-acetamido-2,5-dihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-4-yl oxy-2-carboxy-4,5-dihydroxyoxan-3-yl oxy-5-hydroxy-6-hydroxymethyl oxan-4-yl oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
YWIVKILSMZOHHF-QJZPQSOGSA-N
Sodium hyaluronate
95%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Sodium hyaluronate