Learn More
Sodium hyaluronate, 95%
Codice prodotto. 11771371 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
CAS: 9067-32-7 | (C14H20NO11Na)n | 417.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9067-32-7
Formula molecolare (C14H20NO11Na)n
Molecular Weight (g/mol) 417.30
Numero MDL MFCD00875848
InChI Key YWIVKILSMZOHHF-QJZPQSOGSA-N
Sinonimo hyaluronate tetrasaccharide, d0e9sz, 6-3-acetamido-2-6-3-acetamido-2,5-dihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-4-yl oxy-2-carboxy-4,5-dihydroxyoxan-3-yl oxy-5-hydroxy-6-hydroxymethyl oxan-4-yl oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
IUPAC Name Sodium hyaluronate
SMILES CC(=O)NC1C(OC2C(O)C(O)C(O-*)OC2C(=O)O[Na])OC(CO)C(O)C1O-*
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium hyaluronate
Colore White to Cream
pH 6.0 to 8.0 (0.5% aq. soln.)
Perdita all'essiccatura 10% max. (500mg, 105°C, 6 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (On dry substance)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C14H20NO11Na)n
Quantità 25 g
Indice di Merck 15,4796
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder
Identificativo prodotto
  • Sodium hyaluronate