Learn More
Sodium Dodecyl Sulfate, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
High purity reagents tested for use in biotechnology applications, such as electrophoresis, and liquid chromatography
42.70€ - 1400.00€
Identificatori chimici
CAS | 151-21-3 |
---|---|
Formula molecolare | C12H25NaO4S |
Molecular Weight (g/mol) | 288.38 |
Numero MDL | MFCD00036175 |
InChI Key | DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M |
Sinonimo | SDS |
PubChem CID | 3423265 |
ChEBI | CHEBI:8984 |
SMILES | [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15518244
|
Avantor J.T.Baker
4095-00 |
25 g | POLYSTORMOR | N/A | |||||
15538244
|
Avantor J.T.Baker
4095-04 |
100 g | Poly Bottle |
132.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15533674
|
Avantor J.T.Baker
4095-02 |
1 kg | Poly bottle |
778.00€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15553351
|
Avantor J.T.Baker
4095-05 |
2 kg | Poly Pail |
1400.00€
2kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- For Electrophoresis and Protein Solubilization; For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Identificatori chimici
151-21-3 | |
288.38 | |
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M | |
3423265 | |
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O |
C12H25NaO4S | |
MFCD00036175 | |
SDS | |
CHEBI:8984 |
Specifica
Sodium Dodecyl Sulfate | |
170.00°C | |
C12H25NaO4S | |
SDS | |
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O | |
288.38 | |
CHEBI:8984 | |
Ultrapure Bioreagent |
151-21-3 | |
1L = 0.40kg | |
MFCD00036175 | |
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M | |
sodium dodecyl sulfate | |
3423265 | |
288.38 |