Learn More
Sodium Dodecyl Sulfate, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15518244
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
1 kg
2 kg
Imballaggio:
POLYSTORMOR
Poly Bottle
Poly Pail
High purity reagents tested for use in biotechnology applications, such as electrophoresis, and liquid chromatography
    For Electrophoresis and Protein Solubilization
Identificatori chimici
CAS 151-21-3
Formula molecolare C12H25NaO4S
Molecular Weight (g/mol) 288.38
Numero MDL MFCD00036175
InChI Key DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo SDS
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Dodecyl Sulfate
Quantità 25 g
Punto d'infiammabilità 170.00°C
Imballaggio POLYSTORMOR
Gravità specifica 1L = 0.40kg
IUPAC Name sodium dodecyl sulfate
Peso formulazione 288.38
Grado Ultrapure Bioreagent