Learn More
Sodium chlorite, 80%, pure, unstabilized, Thermo Scientific Chemicals
Sodium chlorite, 80%, ClNaO2, CAS Number-7758-19-2, 7647-14-5, unii-g538ebv4vf, alcide ld, neo silox d, chlorous acid, sodium salt, caswell no. 755, sodiumchlorite, textone, sodium chlorite, textile, chlorite sodium, 500g, CHEBI:78667, White, 231-836-6, 05,603; 09,423; 11,481; 13,280, 90.44, Pure
30.50€ - 1025.00€
Identificatori chimici
CAS 7758-19-2, 7647-14-5
Numero MDL MFCD00003478
InChI Key UKLNMMHNWFDKNT-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium chlorite, chlorous acid, sodium salt, textone, chlorite sodium, textile, alcide ld, neo silox d, caswell no. 755, sodiumchlorite, unii-g538ebv4vf
PubChem CID 23668197
ChEBI CHEBI:78667
IUPAC Name sodium;chlorite
SMILES [O-]Cl=O.[Na+]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10082870
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
223230050
5 g Glass Bottle
30.50€
5g
10420691
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
223235000
500 g Glass Bottle
95.95€
500g
10377813
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
223230025
2.5 kg Flacone in plastica
344.00€
2.50kg
13408488
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
223230100
10 kg Plastic drum
1025.00€
10kg
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
7758-19-2, 7647-14-5
UKLNMMHNWFDKNT-UHFFFAOYSA-M
23668197
sodium;chlorite
MFCD00003478
sodium chlorite, chlorous acid, sodium salt, textone, chlorite sodium, textile, alcide ld, neo silox d, caswell no. 755, sodiumchlorite, unii-g538ebv4vf
CHEBI:78667
[O-]Cl=O.[Na+]
Specifica
Sodium chlorite
Unstabilized
White
75% min. (Iodometry)
NaClO2
05,603; 09,423; 11,481; 13,280
sodium chlorite, chlorous acid, sodium salt, textone, chlorite sodium, textile, alcide ld, neo silox d, caswell no. 755, sodiumchlorite, unii-g538ebv4vf
UKLNMMHNWFDKNT-UHFFFAOYSA-M
sodium;chlorite
23668197
90.44
Pure
180.0°C to 200.0°C
7758-19-2, 7647-14-5
Powder
ClNaO2
MFCD00003478
15, 8735
Solubility in water: 390g/L (17°C).
[O-]Cl=O.[Na+]
90.44
CHEBI:78667
80%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
May cause fire or explosion; strong oxidizer.
Toxic if swallowed.
Fatal in contact with skin.
Causes severe skin burns and eye damage.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cauti
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-836-6
missing translation for 'rtecsNumber' : VZ4800000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identificativo prodotto
  • Sodium chlorite, unstabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.