Learn More
Sodium chlorite, 80%, pure, unstabilized, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 13408488 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass Bottle
Plastic drum
Sodium chlorite, 80%, ClNaO2, CAS Number-7758-19-2, 7647-14-5, unii-g538ebv4vf, alcide ld, neo silox d, chlorous acid, sodium salt, caswell no. 755, sodiumchlorite, textone, sodium chlorite, textile, chlorite sodium, 500g, CHEBI:78667, White, 231-836-6, 05,603; 09,423; 11,481; 13,280, 90.44, Pure
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 7758-19-2
Numero MDL MFCD00003478
InChI Key UKLNMMHNWFDKNT-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium chlorite, chlorous acid, sodium salt, textone, chlorite sodium, textile, alcide ld, neo silox d, caswell no. 755, sodiumchlorite, unii-g538ebv4vf
PubChem CID 23668197
ChEBI CHEBI:78667
IUPAC Name sodium;chlorite
SMILES [O-]Cl=O.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium chlorite
Punto di fusione 180.0°C to 200.0°C
Nota nome Unstabilized
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 10 kg
Intervallo percentuale saggio 75% min. (Iodometry)
Formula molecolare ClNaO2
Formula lineare NaClO2
Fieser 05,603; 09,423; 11,481; 13,280
Indice di Merck 15, 8735
Informazioni di solubilità Solubility in water: 390g/L (17°C).
Molecular Weight (g/mol) 90.44
Peso formulazione 90.44
Percent Purity 80%
Grado Pure
Imballaggio Plastic drum
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium chlorite, unstabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium chlorite, Sodium carbonate, Sodium chlorate, Sodium hydroxide