Learn More
Sodium carbonate decahydrate, Puriss., meets analytical spec. of BP, FCC, Ph. Eur., E500, 99.5-100.5% (ex dried subst.), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., E500, 99.5-100.5% (ex dried subst.)
55.98€ - 1332.45€
Identificatori chimici
CAS 6132-02-1
Formula molecolare CH20Na2O13
Molecular Weight (g/mol) 286.14
Numero MDL MFCD00149178
InChI Key XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
PubChem CID 151402
IUPAC Name disodium;carbonate;decahydrate
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15671290
BIOPHARMA
SDS Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
13414-1KG
1 kg
55.98€
1kg
15681290
BIOPHARMA
SDS Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
13414-2.5KG
2.5 kg
89.41€
2.50kg
15601300
BIOPHARMA
SDS Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
13414-6X1KG
6 x 1 kg
292.09€
pezzi 6
15691290
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
13414-50KG
50 kg
1332.45€
50kg
Descrizione
Descrizione
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Identificatori chimici
6132-02-1
286.14
XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
151402
C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
CH20Na2O13
MFCD00149178
sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
disodium;carbonate;decahydrate
Specifica
Sodium Carbonate Decahydrate
6132-02-1
Na2CO3 · 10H2O
NONH for all modes of transport
XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
disodium;carbonate;decahydrate
151402
99.5 to 100.5% (ex dried subst.)
Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, FCC
CH20Na2O13
MFCD00149178
sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
286.14
286.14g/mol
puriss.
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
P305 + P351 + P338
H319
missing translation for 'einecsNumber' : 207-838-8
Identificativo prodotto
  • Sodium carbonate decahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sodium carbonate