Learn More
Sodium carbonate decahydrate, Puriss., meets analytical spec. of BP, FCC, Ph. Eur., E500, 99.5-100.5% (ex dried subst.), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15681290 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., E500, 99.5-100.5% (ex dried subst.)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6132-02-1
Formula molecolare CH20Na2O13
Molecular Weight (g/mol) 286.14
Numero MDL MFCD00149178
InChI Key XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
PubChem CID 151402
IUPAC Name disodium;carbonate;decahydrate
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Carbonate Decahydrate
Nota nome Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, FCC
Quantità 2.5 kg
Formula lineare Na2CO3 · 10H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 286.14g/mol
Percent Purity 99.5 to 100.5% (ex dried subst.)
Grado puriss.