Learn More
Sodium Arsenite Solution 0.05M (0.1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
47.90€ - 98.10€
Identificatori chimici
CAS | 7784-46-5 |
---|---|
Formula molecolare | AsNaO2 |
Molecular Weight (g/mol) | 129.909 |
Numero MDL | 3472 |
InChI Key | PTLRDCMBXHILCL-UHFFFAOYSA-M |
Sinonimo | sodium arsenite, sodium metaarsenite, sodium dioxoarsenate, prodalumnol, sodanit, penite, kill-all, prodalumnol double, rat death liquid, chem pels c |
PubChem CID | 443495 |
ChEBI | CHEBI:29678 |
IUPAC Name | sodium;oxoarsinite |
SMILES | [O-][As]=O.[Na+] |
Descrizione
Identificatori chimici
7784-46-5 | |
129.909 | |
PTLRDCMBXHILCL-UHFFFAOYSA-M | |
443495 | |
sodium;oxoarsinite |
AsNaO2 | |
3472 | |
sodium arsenite, sodium metaarsenite, sodium dioxoarsenate, prodalumnol, sodanit, penite, kill-all, prodalumnol double, rat death liquid, chem pels c | |
CHEBI:29678 | |
[O-][As]=O.[Na+] |
Specifica
7784-46-5 | |
Liquid | |
3472 | |
PTLRDCMBXHILCL-UHFFFAOYSA-M | |
sodium;oxoarsinite | |
443495 | |
HDPE plastic bottle |
Colorless | |
AsNaO2 | |
sodium arsenite, sodium metaarsenite, sodium dioxoarsenate, prodalumnol, sodanit, penite, kill-all, prodalumnol double, rat death liquid, chem pels c | |
[O-][As]=O.[Na+] | |
129.909 | |
CHEBI:29678 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- Sodium arsenite solution 0.05M (0.1N)
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- cancerogenicità Categoria 1A
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
- H350-Può provocare il cancro.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P281-Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.