Learn More
Sodium Arsenite Solution 0.05M (0.1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10172000 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
2.5 L
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Identificatori chimici
CAS 7784-46-5
Formula molecolare AsNaO2
Molecular Weight (g/mol) 129.909
Numero MDL 3472
InChI Key PTLRDCMBXHILCL-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium arsenite, sodium metaarsenite, sodium dioxoarsenate, prodalumnol, sodanit, penite, kill-all, prodalumnol double, rat death liquid, chem pels c
PubChem CID 443495
ChEBI CHEBI:29678
IUPAC Name sodium;oxoarsinite
SMILES [O-][As]=O.[Na+]
Specifica
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 2.5 L
Imballaggio HDPE plastic bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium arsenite solution 0.05M (0.1N)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
Titolo del prodotto
Sodium Arsenite Solution 0.05M (0.1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™ >