Learn More
BRAND™ Soda Lime Glass Threaded Bottles
Soda-lime glass bottle features ethylene-acrylate coating that envelops the glass bottle like a protection skin.
7.40€ - 42.95€
Specifica
Colore Amber
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Rivestimento Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Rivestimento Prezzo Quantità e disponibilità  
10407231
Vedere i documenti
BRAND™
704010
2500 mL ethylene-acrylate coating
42.95€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10400602
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BRAND™
704012
100 mL None
7.40€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10223312
Vedere i documenti
BRAND™
704016
500 mL None
9.50€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10723273
Vedere i documenti
BRAND™
704014
250 mL None
9.05€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-07-2025
Aggiungi al carrello
10233312
Vedere i documenti
BRAND™
704020
2500 mL None
24.20€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-07-2025
Aggiungi al carrello
10660953
Vedere i documenti
BRAND™
704018
1000 mL None
11.25€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-07-2025
Aggiungi al carrello
10390092
Vedere i documenti
BRAND™
704002
100 mL ethylene-acrylate coating
14.05€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Soda-lime glass (amber)
  • Screw-cap, polypropene (PP), pouring ring PE-LD
  • Round glass narrow mouth bottles
  • Space-saving square base
  • Available ethylene-acrylate-coated or uncoated
  • The coating envelops the glass bottle like a protection skin
  • Should the bottle break, the splintering hazards are reduced considerably
  • The maximum operating temperature for coated bottles is 80 °C
  • To preserve the coating, do not clean at temperatures exceeding 60 ºC
  • With PP screw cap GL45
Specifica
Specifica
Amber