Learn More
BRAND™ Soda Lime Glass Threaded Bottles
Soda-lime glass bottle features ethylene-acrylate coating that envelops the glass bottle like a protection skin.
Marca:  BRAND™ 704012
4.94 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10400602
  • 7.40€ / Pezzo
Cancer Research Campaign
Usa il codice promozionale 24147 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Soda-lime glass (amber)
  • Screw-cap, polypropene (PP), pouring ring PE-LD
  • Round glass narrow mouth bottles
  • Space-saving square base
  • Available ethylene-acrylate-coated or uncoated
  • The coating envelops the glass bottle like a protection skin
  • Should the bottle break, the splintering hazards are reduced considerably
  • The maximum operating temperature for coated bottles is 80 °C
  • To preserve the coating, do not clean at temperatures exceeding 60 ºC
  • With PP screw cap GL 32 or 45
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
100 mL
Amber
50 mm
125 mm
None
50 mm
GL 32