Learn More
Sampling Systems™ Sleeve Sampler Handles and Extension Rods
Sampling Systems™ Sleeve Sampler Handles and Extension Rods have been designed to be extremely strong and robust to allow samples to be taken from depths up to 6m.
184.00€ - 212.00€
Specifica
Product Type Sleeve Sampler
Materiale Stainless Steel (316L)
Finitura Bright
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Include Prezzo Quantità e disponibilità  
12937895
Vedere i documenti
Sampling Systems™
1035A-1000
1000 mm Heavy-duty Handle
191.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 28-07-2025
Aggiungi al carrello
15889201
Vedere i documenti
Sampling Systems™
1035A-1500
1500 mm Heavy-duty Handle
212.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 20-08-2025
Aggiungi al carrello
15899201
Vedere i documenti
Sampling Systems™
1035E-1000
1000 mm Heavy-duty Extension Rod
184.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 20-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Made from high quality 316L stainless steel
  • Bright finish
  • Single Point
  • Easy to use
Specifica
Specifica
Sleeve Sampler
Stainless Steel (316L)
Bright