Learn More
Sampling Systems™ Sleeve Sampler Handles and Extension Rods
Sampling Systems™ Sleeve Sampler Handles and Extension Rods have been designed to be extremely strong and robust to allow samples to be taken from depths up to 6m.
Marca:  Sampling Systems™ 1035A-1500
Codice prodotto. 15889201
  • 212.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 20-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Made from high quality 316L stainless steel
  • Bright finish
  • Single Point
  • Easy to use
Specifica
Specifica
Sleeve Sampler
Heavy-duty Handle
1500 mm
Stainless Steel (316L)
Bright