Learn More
Trajan Scientific and Medical™ SilTite™ Ferrules
Ensures easy, leak-free installation for capillary columns without the use of any tools.
76.40€ - 118.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15218923
|
Trajan Scientific and Medical™
073228 |
For Use with Shimadzu Detector/Injectors, Standard MS Interface 0.32 mm I.D. Columns |
118.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 31-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15288923
|
Trajan Scientific and Medical™
073332 |
For Use with Thermo GC/MS Interface Connections 0.45 to 0.53 mm I.D. Columns |
76.40€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 31-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15228923
|
Trajan Scientific and Medical™
073229 |
For Use with Shimadzu Detector/Injectors, Standard MS Interface 0.45 to 0.53 mm I.D. Columns |
118.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15278923
|
Trajan Scientific and Medical™
073331 |
For Use with Thermo GC/MS Interface Connections 0.32 mm I.D. Columns |
76.40€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 31-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15268923
|
Trajan Scientific and Medical™
073330 |
For Use with Thermo GC/MS Interface Connections 0.10 to 0.25 mm I.D. Columns |
76.40€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 31-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Eliminates leaks
- No contamination
- No need to retighten after temperature cycling
- Cleaner spectra for better library matches