Learn More
Trajan Scientific and Medical™ SilTite™ Ferrules
Ensures easy, leak-free installation for capillary columns without the use of any tools.
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 073228
Codice prodotto. 15218923
  • 118.00€ / pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 31-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Eliminates leaks
  • No contamination
  • No need to retighten after temperature cycling
  • Cleaner spectra for better library matches
Specifica
Specifica
SilTite Ferrules for 0.32 mm ID Columns for Shimadzu
For Use with Shimadzu Detector/Injectors, Standard MS Interface 0.32 mm I.D. Columns
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Trajan Scientific and Medical™ SilTite™ Ferrules > For use with Shimadzu Detector/Injectors, Standard MS Interface 0.32mm I.D. Columns