Learn More
Epredia™ Shandon™ Eosin-Y Stain
Produce brilliant staining with Epredia™ Shandon™ Eosin-Y, a fast-acting cytoplasmic counterstain.
59.45€ - 110.00€
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
10562614
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
6766007
1L Alcoholic Eosin Y Stain
95.35€
pezzi 2
10483750
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
6766008
4 l Alcolico
59.45€
4L
12532756
Vedere i documenti
Epredia™
6766009
1 l Acquoso
81.00€
pezzi 2
10188418
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
6766010
Confezioni singole Acquoso; 4 l (circa 1 gallone), ciascuno
110.00€
4L
Descrizione
Descrizione
  • Ready-to-use
  • Produces consistent results
  • Stable and precipitate-free; no filtering
  • Compatible with all alum hematoxylin stains
  • Available in alcoholic or aqueous formulations
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethyl, alcohol, methyl alcohol, isopropyl alcohol, acetic acid, eosin-Y dye