Learn More
Epredia™ Shandon™ Eosin-Y Stain
Produce brilliant staining with Epredia™ Shandon™ Eosin-Y, a fast-acting cytoplasmic counterstain.
Marca:  Epredia™ 6766009
76.95 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24374" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12532756
  • 81.00€ / pezzi 2
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Ready-to-use
  • Produces consistent results
  • Stable and precipitate-free; no filtering
  • Compatible with all alum hematoxylin stains
  • Available in alcoholic or aqueous formulations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Acquoso
1 l
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: formaldehyde, aceticacid, sodium acetate, eosin-Y dye