Learn More
Trajan™ Diamond MS Manual Syringes
Improves the sensitivity of your MS analysis with reduced non specific sample interaction and increased analyte recovery.
110.00€
Specifica
Include Removable ultra smooth needle
Product Type Diamond MS Manual Syringe
Quantità Ea.
Tipo di collegamento Removable
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
13187966
Vedere i documenti
Trajan™
002750
10 μL 10R-GT-MS1
110.00€
Pezzo
13197966
Vedere i documenti
Trajan™
003750
25 μL 25R-GT-MS1
110.00€
Pezzo
13107976
Vedere i documenti
Trajan™
004750
50 μL 50R-GT-MS1
110.00€
Pezzo
13117976
Vedere i documenti
Trajan™
005750
100 μL 100R-GT-MS1
110.00€
Pezzo
13127976
Vedere i documenti
Trajan™
006750
250 μL 250R-GT-MS1
110.00€
Pezzo
13137976
Vedere i documenti
Trajan™
007750
500 μL 500R-GT-MS1
110.00€
Descrizione
  • Lowest syringe carryover
  • Reduced non specific sample interaction and increased analyte recovery
  • Ultra smooth removable needles with choice of surface treatment.
Specifica
Specifica
Removable ultra smooth needle
Diamond MS Manual Syringe
Ea.
Removable