Learn More
Trajan™ Diamond MS Manual Syringes
Improves the sensitivity of your MS analysis with reduced non specific sample interaction and increased analyte recovery.
Marca:  Trajan™ 004750
Codice prodotto. 13107976
  • 110.00€ / Pezzo
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Lowest syringe carryover
  • Reduced non specific sample interaction and increased analyte recovery
  • Ultra smooth removable needles with choice of surface treatment.
Specifica
Specifica
Removable ultra smooth needle
50R-GT-MS1
50 μL
Diamond MS Manual Syringe
Ea.
Removable
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Trajan™ Diamond MS Manual Syringes > Vol: 50μL