Learn More
Kartell™ Serrated Pestles
Disperse homogenate into a mortar more efficiently with a serrated pestle. Kartell™ Serrated Pestles are ideal for tough materials such as tumors and tissue.
47.45€ - 97.10€
Specifica
Product Type | Serrated Pestle |
---|---|
Materiale | PTFE (head) Stainless Steel (shaft) |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Tissue Grinder |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10687301
|
Kartell™
0630200 |
2 mL | 230mm |
47.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10442701
|
Kartell™
0631500 |
15 mL | 270mm |
60.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10637691
|
Kartell™
0633000 |
30 mL | 270mm |
76.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10732571
|
Kartell™
0635000 |
50 mL | 270mm |
97.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10547862
|
Kartell™
0630500 |
5 mL | 235 mm |
48.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- PTFE head with Stainless Steel shaft
- For use with borosilicate mortar for sample crushing
- Ideal for tough materials such as tumors
Specifica
Serrated Pestle | |
PTFE (head) Stainless Steel (shaft) | |
Tissue Grinder |