Learn More
Kartell™ Serrated Pestles
Disperse homogenate into a mortar more efficiently with a serrated pestle. Kartell™ Serrated Pestles are ideal for tough materials such as tumors and tissue.
Marca:  Kartell™ 0630200
45.08 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10687301
  • 47.45€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 09-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • PTFE head with Stainless Steel shaft
  • For use with borosilicate mortar for sample crushing
  • Ideal for tough materials such as tumors
Specifica
Specifica
2 mL
Serrated Pestle
Tissue Grinder
Serrated Pestle
6.5mm shaft
PTFE (head) Stainless Steel (shaft)
230mm