Learn More
Sampling Systems™ Sealing Sleeve Set
Sampling Systems™ Sealing Sleeve Set is designed to enable a pocket sampler to be emptied.
16.50€ - 28.45€
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15859391
|
Sampling Systems™
8005A-01 |
25 mm |
16.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15869391
|
Sampling Systems™
8005A-02 |
40 mm |
28.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Enables one pocket to be emptied at a time
- Simply clip on to cover
- Easy to remove
Specifica
Polyethylene | |
Set of 3 sleeves for sampler |