Learn More
Sampling Systems™ Sealing Sleeve Set
Sampling Systems™ Sealing Sleeve Set is designed to enable a pocket sampler to be emptied.
Marca:  Sampling Systems™ 8005A-01
Codice prodotto. 15859391
  • 16.50€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Enables one pocket to be emptied at a time
  • Simply clip on to cover
  • Easy to remove
Specifica
Specifica
Polyethylene
Set of 3 sleeves for sampler
25 mm