Learn More
Bohlender™ Tappi a vite con più distributori per bottiglie
Tappi a vite con distributori per aspirazione o inserimento di liquidi aggressivi o puri. Tappi a vite Bohlender™ BOLA™ con distributori multipli per bottiglie, ideali per l'inserimento di tubi, provette e sonde nei recipienti.
162.00€ - 305.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Drawing or inserting aggressive or pure liquids, Inserting tubing with max. 8.5 O.D., tubes and probes into vessels |
---|---|
Quantità | 1Pack |
Temperature Range (Metric) | –200 to 250°C |
Product Type | Screw Cap |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | GL 45 thread |
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10787771
|
Bohlender™
D614-08 |
PFA |
162.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
10445461
|
Bohlender™
D615-08 |
PTFE |
305.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
Descrizione
- Tappo a vite nero realizzato in PPS per flacone con filettatura GL 45
- Corpo realizzato in PTFE o PFA
- Inserimento di tubi con un diametro esterno massimo di 8.5 mm
- Resistenza chimica molto buona
- Temperatura di esercizio fino a +200°C
Specifica
Drawing or inserting aggressive or pure liquids, Inserting tubing with max. 8.5 O.D., tubes and probes into vessels | |
–200 to 250°C | |
GL 45 thread |
1Pack | |
Screw Cap |