Learn More
Bohlender™ Tappi a vite con più distributori per bottiglie
Click to view available options
Materiale:
PFA
PTFE
Descrizione
- Black screw cap made of PPS for bottle thread GL 45
- Body made of PTFE or PFA
- Insertion of tubing with a max. O.D. of 8.5 mm
- Very good chemical resistance
- Working temperature up to +200°C
Specifica
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Estrazione o inserimento di liquidi aggressivi o puri, inserimento di tubi con un diametro esterno massimo di 8.5 mm, inserimento di tubi e sonde all'interno di recipienti |
Materiale | PTFE |
Quantità | Confezione da 1 |
Temperature Range (Metric) | Da –200 a 250 °C |
Product Type | Tappo a vite |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Filettatura 45 GL |