Learn More
Sartorius Quintix™ Precision Weighing Balances
Advanced weighing technology provides reliable and accurate results
2980.00€ - 4000.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | GLP, GMP |
---|---|
Tipo di collegamento | Mini USB |
Tipo di display | Display grafico a colori |
Leggibilità | 1 mg |
Formato | Carati, grani, milligrammi, libbre, once, pennywei |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Leggibilità | Modello | Tempo di stabilizzazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Leggibilità | Modello | Tempo di stabilizzazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
13532980
![]() |
Sartorius
QUINTIX313-1S |
310 g | 1 mg | 313 | 1 sec. | N/A | |||
13522980
![]() |
Sartorius
QUINTIX513-1S |
510 g | 1 mg | 513 | 1 sec. | N/A | |||
13552980
![]() |
Sartorius
QUINTIX213-1S |
210 g | 1 mg | 213 | 1 sec. | N/A | |||
15253956
![]() |
Sartorius
QUINTIX613-1S |
610 g | 1 mg | 613 | 1 sec. | N/A | |||
Descrizione
Advanced weighing technology provides reliable and accurate results
Pesatura intelligente ed efficiente, flussi di lavoro migliorati con touch-screen e tecnologia a scorrimento per navigare facilmente tra le operazioni di pesatura.
- Facile navigazione del menu e applicazioni attivate con il semplice tocco di un tasto
- Icone chiare che consentono di seguire facilmente le operazioni della bilancia; i risultati visualizzati offrono agli utenti un feedback immediato e affidabile
- Massima accuratezza in tutte le circostanze grazie a regolazioni interne di calibrazione e pesatura isoCA™
- Registrazione semplificata dei dati grazie alla connettività “Plug and Work” di Quintix USB per il collegamento a una stampante o a un computer
Specifiche
- Controllo del livello: indicatore di livello in vetro con bolla d'aria per la centratura
- Calibrazione: interna, completamente automatizzata; possibilità di calibrazione esterna
- Unità di peso: grammi, carati, momme, chilogrammi, libbre, once, once troy, tael Hong Kong, tael Singapore, tael, grani, pennyweight, milligrammi, parti per libbra, tael Cina, carati austriaci, tola, bath, mesghal, N
- Indicatore di stabilità: sì
- Protezione da manomissioni: blocco supervisore
- Protezione involucro: involucro pulibile con acetone
- Modelli omologati: sì
- Selezione lingua: inglese, francese, spagnolo
- Serratura antifurto: serratura Kensington e blocco con cavo o catena
- Uscita: mini USB
- Alimentazione: 100-240 V (universale)
Applicazioni standard: pesatura, densità, pesatura percentuale, controllo, ritenuta del picco, conteggio, condizioni di instabilità. Applicazioni specifiche di laboratorio: miscelazione, componenti, statistiche e conversione.
Specifica
GLP, GMP | |
Display grafico a colori | |
Carati, grani, milligrammi, libbre, once, pennywei | |
Manuale | |
Oro, alluminio pressofuso, plastica ABS | |
1 sec. | |
Da 10 a 30 °C | |
2 anni | |
21.6 cm | |
12.6 in. | |
32 cm | |
14.1 in. | |
10.8 libbre | |
100/240 V | |
Class I |
Mini USB | |
1 mg | |
Adattatore universale, coperchio, guida applicativ | |
±2 mg | |
1 mg | |
Da 50 a 86 °F | |
Bilancia di precisione | |
8.5 in. | |
12 cm | |
8.2 in. | |
20.9 cm | |
36 cm | |
4.9 kg | |
2 W |